Merck
1443216
USP
Mevastatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Mevastatin, Compactin, ML-236B
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H34O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.51
Beilstein:
1269441
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
lovastatin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12[C@H](CCC=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Mevastatin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Lovastatin Tablets
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)