Fontos dokumentumok
42147
(RS)-Mevalonic acid lithium salt
analytical standard
Szinonimák:
(±)-MVA-Li, rac.-MVA-Li, Lithium (±)-3,5-dihydroxy-3-methyl-pentanoate, Lithium (±)-3,5-dihydroxy-3-methyl-valerate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJTLQQUUPVSXIM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?