474700
Mevastatin
An antibiotic that acts as a potent inhibitor of HMG-CoA reductase, thus suppressing Ras farnesylation.
Szinonimák:
Mevastatin, Compactin
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
ethanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](CCC=C3C=C[C@@H]2C)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
HMG-CoA reductase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Hug, T., et al. 1995. Pflugers Archiv. Eur. J. Physiol.429, 682.
Belo, R.S., et al. 1993. Mol.Cell. Biochem.126, 159.
McLeish, K.R., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 763.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res. 51, 3602.
Jackson, J.H., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 3042.
Kita, T., et al. 1980. J. Clin. Invest. 66, 1094.
WGK
WGK 3