Fontos dokumentumok
F8682
Fosmidomycin sodium salt hydrate
≥95% (NMR)
Szinonimák:
(3-(Formylhydroxyamino)propyl)phosphonic acid sodium salt, (3-(N-Hydroxyformamido)propyl)phosphonic acid sodium salt, FR 31564
Teszt
≥95% (NMR)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)CCCN(O)C=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c6-4-5(7)2-1-3-11(8,9)10/h4,7H,1-3H2,(H2,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJXWDTUCERCKIX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)