1559647
USP
Pregabalin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(4-Isobutylpyrrolidin-2-one)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pregabalin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUGXRXLTTHFKHC-UHFFFAOYSA-N