1358820
USP
Levalbuterol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyde hemisulfate salt, 5-{2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl}-2-hydroxybenzaldehyde hemisulfate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levalbuterol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)C=O
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNGYKBNYRUYCIV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Albuterol Extended-Release Tablets
- Ipratropium Bromide and Albuterol Sulfate Inhalation Solution
- Albuterol Inhalation Solution
- Albuterol Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)