Fontos dokumentumok
1349149
USP
Isoguaifenesin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.22
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
guaifenesin
kiszerelés
pkg of 30 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-8(6-11)7-12/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTADPBLDQSWASV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Isoguaifenesin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3