Fontos dokumentumok
G0700000
Guaifenesin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Guaiacol glyceryl ether, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, Glycerol guaiacolate, Guaifenesin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
guaifenesin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1OCC(O)CO
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)