Fontos dokumentumok
1181007
USP
Dextromethorphan hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Dextromethorphan hydrobromide monohydrate, (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dextromethorphan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
Géninformáció
human ... GRIN2A(2903) , SIGMAR1(10280)
Alkalmazás
- Acetaminophen, Chlorpheniramine Maleate, and Dextromethorphan Hydrobromide Tablets
- Acetaminophen, Dextromethorphan Hydrobromide, Doxylamine Succinate, and Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
- Capsules Containing at Least Three of the Following—Acetaminophen and Salts of Chlorpheniramine, Dextromethorphan, and Pseudoephedrine
- Dextromethorphan Hydrobromide
- Dextromethorphan Hydrobromide Oral Solution
- Guaifenesin, Pseudoephedrine Hydrochloride, and Dextromethorphan Hydrobromide Capsules
- Oral Powder Containing at Least Three of the Following—Acetaminophen and Salts of Chlorpheniramine, Dextromethorphan, and Pseudoephedrine
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2