Merck
79213
Supelco
1,1′-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)-2-propanol]
pharmaceutical impurity standard
Szinonimák:
Guaifenesin impurity C (PhEur)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H26O7
Molekulatömeg:
378.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
API-család
guaifenesin
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤5.0% water (calc. from elemental analysis)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(COCC(COC1=C(OC)C=CC=C1)O)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C20H26O7/c1-23-17-7-3-5-9-19(17)26-13-15(21)11-25-12-16(22)14-27-20-10-6-4-8-18(20)24-2/h3-10,15-16,21-22H,11-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFKSAYSHFVIMCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)