Fontos dokumentumok
1294976
USP
Glutamic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Glutamic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glutamic acid
form
crystalline
gyártó/kereskedő neve
USP
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
205 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.54 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1