Merck
1446600
USP
Monosodium glutamate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
About This Item
Lineáris képlet:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.13
Beilstein:
4164348
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
monosodium glutamate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
232 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Monosodium glutamate USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)