Fontos dokumentumok
8.16004
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glutamic acid
for synthesis
Szinonimák:
(S)-(+)-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-293-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
form
solid
hatékonyság
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
oldhatóság
11.1 g/L
sűrűség
1.54 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
460 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +30.0 - +32.5 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1