1288339
USP
Ganciclovir mono-N-methyl valinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Methylvalganciclovir hydrochloride, 2-(RS)-[(Guanin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl N-methyl-L-valinate hydrochloride, N-Methyl-L-valine 2-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydropurin-9-ylmethoxy)-3-hydroxypropyl ester monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ganciclovir
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)