Fontos dokumentumok
Y0001129
Ganciclovir
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, DHPG
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ganciclovir
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)