Fontos dokumentumok
1708004
USP
Valganciclovir hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Valine 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
valganciclovir
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H22N6O5.ClH/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H/t8?,9-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZORWARFPXPVJLW-MTFPJWTKSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Valganciclovir Tablets
- Valganciclovir for Oral Solution
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3