Fontos dokumentumok
A2033
Alginic acid sodium salt from brown algae
Medium viscosity
Szinonimák:
Algin, Sodium alginate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
algae (brown)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to brown
viszkozitás
≥2,000 cP, 2 %(25 °C)
oldhatóság
water: 10 mg/mL, slightly hazy to strongly hazy, faintly yellow to yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
WGK
WGK 1