Fontos dokumentumok
Y0002357
Valganciclovir containing impurity T
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Valganciclovir hydrochloride, L-Valine 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
valganciclovir
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.[n]1(c2[nH]c(n[c](c2nc1)=O)N)COC(COC(=O)[C@@H](N)C(C)C)CO
InChI
1S/C14H22N6O5.ClH/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H/t8?,9-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZORWARFPXPVJLW-MTFPJWTKSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)