Merck
1.00598
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Méret kiválasztása
200 TESTS
29 700,00 Ft
1200 TESTS
81 900,00 Ft
29 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 TESTS
29 700,00 Ft
1200 TESTS
81 900,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
29 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Terméknév
Chlorine Test, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Minőségi szint
termékcsalád
Spectroquant®
használat
sufficient for 1200 tests (free chlorine)
sufficient for 200 tests (depending on package size)
specifikus analit(ok)
chlorine
mérési tartomány
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
észlelési módszer
photometric (DPD)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
(free chlorine) Method: photometric, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ Spectroquant®
This Spectroquant® Chlorine test allows the accurate quantification of chlorine in various waters. Chlorinated disinfectants are still in common use all over the world, their major applications being in the chlorination of drinking water and swimming pools. In weakly acidic solution free chlorine reacts with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye that is determined photometrically.
The method is analogous to EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G, and DIN EN ISO 7393-2.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protocols
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.