1.10274
Sterikon® Plus Bioindicator
ampule of 2 mL, To monitor the effectiveness of the autoclaving by steam sterilization
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP
USP
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
ampule of 2 mL
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Bacillus spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Number of viable spores per ampoule: 5.0E+05 - 1.0E+07
Growth (35 °C): no growth
Growth (60 °C): growth
Performance test (6 min, 121 °C): Survival time 6 min/121 °C
Performance test (15 min, 121 °C): Kill time 15 min/121 °C
D value (121 °C): 1.5 - 2.0 min
Z value: 7.0 - 10.0 °C
Identity: Geobacillus stearo-thermophilus ATCC 7953
The determination of the D-value is based on the Stumbo-Murphy-Cochran method.
The identity control is carried out via MicroSeq-System.
Organism: Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (sporulation optimized).
Ampoules: 2 ml.
Storage temperature: +2° to +8°C.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.