Fontos dokumentumok
1366013
USP
Lidocaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride monohydrate, Lignocaine hydrochloride monohydrate, Xylocaine hydrochloride monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lidocaine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Lidocaine, Racepinephrine, and Tetracaine Hydrochlorides Compounded Topical Gel
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3