Fontos dokumentumok
L2501
Ethyl linolenate
≥98%
Szinonimák:
9,12,15-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Linolenic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Linum usitatissimum
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
bp
166-168 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h5-6,8-9,11-12H,3-4,7,10,13-19H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYYFMIOPGOFNPK-AGRJPVHOSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?