Fontos dokumentumok
44864
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
analytical standard
Szinonimák:
EPA, Timnodonic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fish oil
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
sűrűség
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Alkalmazás
- Optimization of capillary zone electrophoresis procedurecoupled with direct absorption UV detection (CZE-UV) to determine eicosapentaenoicacid and docosahexaenoic acids after their methylation in 10 different samplesof commercial omega-3 supplements
- Simultaneous determination of eicosapentaenoic acid,docosahexaenoic acid, and arachidonic acid in human plasma samples by high-performanceliquid chromatography-electrochemical detection (HPLC-ECD)
- Separation, identification, and quantification of eicosapentaenoicacid, docosahexaenoic acid, and arachidonic acid in human plasma samples by high-performanceliquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?