Fontos dokumentumok
1686386
USP
Triglycine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Gly-Gly-Gly, Glycyl-glycyl-glycine, Triglycine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
triglycine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Alosetron Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3