Merck
G1002
Sigma-Aldrich
Gly-Gly
Gly-Gly
≥99% (titration)
Szinonimák:
Diglycine, Glycyl-glycine
Méret kiválasztása
25 G
24 200,00 Ft
100 G
73 800,00 Ft
1 KG
622 000,00 Ft
5 KG
1 991 000,00 Ft
24 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
24 200,00 Ft
100 G
73 800,00 Ft
1 KG
622 000,00 Ft
5 KG
1 991 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2CONHCH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.12
Beilstein:
1765223
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
24 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
powder
szín
white
hasznos pH-tartomány
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
mp
262-264 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC15A1(6564)
Alkalmazás
Gly-Gly has been used as a buffer for the measurement of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) activity and as a component of luciferase assay buffer.[1]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Gly-Gly or diglycine is the simplest dipeptide. It may possess proteolytic properties. Gly-gly is hydrolyzed by glycylglycine dipeptidase.[2][3]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Primary Epithelial Cell Models for Cystic Fibrosis Research
Scott H. Randell
Methods in Molecular Biology null
THE GLYCYLGLYCINE DIPEPTIDASES OF SKELETAL
MUSCLE AND HUMAN UTERUS*
EMIL L. SMITH
The Journal of Biological Chemistry (1947)
Open questions in origin of life: experimental studies on the origin of nucleic acids and proteins with specific and functional sequences by a chemical synthetic biology approach
Katarzyna A
Computational and structural biotechnology journal, 9, e201402004-e201402004 (2014)
Zheng Ma et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(7), 2857-2864 (2009-04-22)
Nephrotoxicity is an important limitation to the clinical use of colistin against Pseudomonas aeruginosa and other gram-negative pathogens. Previous work reported net tubular reabsorption of colistin by the kidney in vivo, but there is no knowledge of its disposition within
P B Armentrout et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 23(4), 632-643 (2011-09-29)
We present a full molecular description of fragmentation reactions of protonated diglycine (H(+)GG) by studying their collision-induced dissociation (CID) with Xe using a guided ion beam tandem mass spectrometer (GIBMS). Analysis of the kinetic energy-dependent CID cross sections provides the
Protocols
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review