PHR2733
Diglycine (glycylglycine)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N-Glycylglycine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1199308
API-család
diglycine
form
powder
kiszerelés
pkg of 200 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)