Merck
1193505
USP
Diethyl phthalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,2-(CO2C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.24
Beilstein:
1912500
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
7.66 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 100 °C)
API-család
diethyl phthalate
öngyulladási hőmérséklet
854 °F
robbanási határérték
0.75 %, 187 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Diethyl phthalate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
170 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)