Merck
00456
Supelco
2-{2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl}acetic acid
pharmaceutical impurity standard
Szinonimák:
Diclofenac impurity D (PhEur), 2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H11BrClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.60
Beilstein:
4195335
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.5% water
alkalmazás(ok)
clinical testing
InChI
1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RABKUCPRNJPBRH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Katarzyna Rolf et al.
Biological trace element research, 199(8), 3013-3020 (2020-10-19)
Deficient human diet is usually reduced in many nutrients, but animal studies on iron absorption have been only carried out for rats fed well-balanced (control) and iron-deficient diets. The aim of this study was to evaluate the effect of iron