Y0000261
Dextromethorphan impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
ent-3-Methoxymorphinan
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dextromethorphan
gyártó/kereskedő neve
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H23NO/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16-,17?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILNSWVUXAPSPEH-IYNBXCLQSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)