PHR2206
Dextromethorphan N-Oxide HCl
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(1S,9S,10S)-4-Methoxy-17-methyl-17-oxido-17-azoniatetracyclo[7.5.3.01,10.02,7]heptadeca-2(7),3,5-triene hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
dextromethorphan
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3