Fontos dokumentumok
1613564
USP
Sodium benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Benzoic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium benzoate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Sodium Benzoate Compounded Oral Solution
- Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
- Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride and Codeine Phosphate Oral Solution
- Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride Oral Solution
- Fluconazole for Oral Suspension
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)