1173246
USP
Desogestrel Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
13-Ethyl-11-methylene-18, 19-dinor-5α, 17α-pregn-3-en-20-yn-17-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
desogestrel
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,6,8,16-20,23H,3-4,7,9-14H2,1H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSMGIILCLKIXNG-JASYKLOUSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3