Fontos dokumentumok
Y0000510
Desogestrel for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Desogestrel, 13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinor-17α-4-pregnen-20-yn-17-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
desogestrel
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,8,17-20,23H,3-4,6-7,9-14H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPLCPCMSCLEKRS-BPIQYHPVSA-N
Géninformáció
human ... PGR(5241)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)