Y0000329
Azelastine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(4-Chlorobenzilidene)isobenzofuran-1(3H)-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
azelastine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H/b14-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHRFHJYUEWVXBD-ZROIWOOFSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)