PHR2935
Adapalene Related Compound E
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
2,2′-Binaphthyl-6,6′-dicarboxylic acid, 2,2′-Binaphthalene-6,6′-dicarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1011754
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
InChI
1S/C22H14O4/c23-21(24)19-7-5-15-9-13(1-3-17(15)11-19)14-2-4-18-12-20(22(25)26)8-6-16(18)10-14/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWEIPTRZTZNYNO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3