Fontos dokumentumok
BP817
Desogestrel impurity E
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Hydroxy-desogestrel, (3β,17α)-13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yne-3,17-diol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H30O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.47
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
desogestrel
form
powder
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H30O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,16-20,23-24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMLDTNLDYRJTAZ-GDLCRWSOSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Desogestrel impurity E BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Desogestrel Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Health hazardEnvironment
    Veszélyességi osztályok
    Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
    Tárolási osztály kódja
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)