Fontos dokumentumok
1173279
USP
Desogestrel Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
13-Ethyl-11-methylenegon-4-en-17-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H28O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.44
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
desogestrel
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H28O/c1-3-20-12-13(2)19-15-7-5-4-6-14(15)8-9-16(19)17(20)10-11-18(20)21/h6,15-17,19H,2-5,7-12H2,1H3/t15-,16-,17-,19+,20?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVNYZZFGXXHVMG-XFAGIWRCSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Desogestrel Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Desogestrel
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3