Fontos dokumentumok
15736
Sodium nitrate
analytical standard
Szinonimák:
E251, Chile salpeter
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.995% trace metals basis
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
306 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 874 g/L at 20 °C
kation nyomok
B: ≤1 mg/kg
alkalmasság
conforms to structure for Infrared spectrum
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Ham using reversed-phase high-performance liquid chromatography with diode array detection (RP-HPLC-DAD).
- Human saliva samples using ion chromatography (IC) technique.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?