Fontos dokumentumok
68240
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol - stearyl alcohol mixture
Szinonimák:
Alcohol cetylis et stearylicus
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
Általános leírás
Cetearyl alcohol is a combination of cetyl and stearyl fatty alcohols. It acts as an emulsion stabilizer, foam stabilizer, opacifying agent, and viscosity-increasing ingredient in both aqueous and nonaqueous solutions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Transdermal delivery of Nigella sativa oil for topical application in 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene-induced atopic dermatitis in rats
Chawla R and Chauhan A
Journal of PharmaSciTech, 6, 51-59 (2016)
Simple and rapid analytical method for the simultaneous determination of cetrimonium chloride and alkyl alcohols in hair conditioners
Terol A, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 32(1), 65-72 (2010)