Fontos dokumentumok
1045337
USP
Avobenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)-1,3-propanedione, Butyl methoxydibenzoylmethane
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
avobenzone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNEFYCZVKIDDMS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)