Fontos dokumentumok
PHR1074
Oxybenzone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, Oxybenzone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1485001
API-család
oxybenzone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?