Fontos dokumentumok
1477943
USP
Octisalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Ethylhexyl salicylate, Octisalate, Octyl salicylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
octisalate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
bp
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
sűrűség
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
323.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
162 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)