Fontos dokumentumok
415820
2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
97%
Szinonimák:
2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl α-cyano-β-phenylcinnamate, 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate, Octocrylene
Teszt
97%
Forma
viscous liquid
törésmutató
n20/D 1.567 (lit.)
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
sűrűség
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Photochemical response of the scleractinian coral Stylophora pistillata to some sunscreen ingredients: This study investigates the impact of octocrylene on the photosynthetic efficiency of coral symbionts, raising concerns about environmental effects (JP Fel et al., 2019).
- Preparation of O/I1-type emulsions and S/I1-type dispersions encapsulating UV-absorbing agents: Explores formulations for incorporating octocrylene into cosmetic products, enhancing UV protection capabilities (K Aramaki et al., 2015).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
453.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
234 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?