Fontos dokumentumok
PHR1085
Homosalate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate, 2-Hydroxybenzoic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, Homomenthyl salicylate, Homosalate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1311408
API-család
homosalate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSSJONWNBBTCMG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
339.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
170.8 °C - closed cup