Fontos dokumentumok
16633
Avobenzone
analytical standard
Szinonimák:
1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)-1,3-propanedione, Butyl methoxydibenzoylmethane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
81-84 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNEFYCZVKIDDMS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Sunscreen formulations using reversed-phase high-performance liquid chromatography with diode array detection (RP-HPLC-DAD).
- Freshwater, saline water samples, rat plasma and skin layers using liquid chromatography-positive electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) in multiple reaction monitoring mode (MRM).
Avobenzone may be used to study the photophysical characteristics, photosensitizing activity of a blocked diketo form derived from 4-tert-butyl-4′-methoxydibenzoylmethane (BM-DBM).
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)