Fontos dokumentumok
1477900
USP
Octinoxate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, OMC, Octyl methoxycinnamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
octinoxate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solution during the assay of Octinoxate by using gas chromatography in conjunction with flame ionization detector.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
379.4 °F
Lobbanási pont (C)
193 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)