Fontos dokumentumok
78848
2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate
98%
Szinonimák:
4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, OMC, Octyl methoxycinnamate
Teszt
98% (GC)
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.545
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Simultaneous electrochemical determination of three sunscreens using cetyltrimethylammonium bromide.: This study presents an electrochemical method for the simultaneous determination of sunscreens, including 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, using cetyltrimethylammonium bromide, highlighting the importance of analytical techniques in biochemistry (Cardoso et al., 2008).
- Relationship between the ability of sunscreens containing 2-ethylhexyl-4′-methoxycinnamate to protect against UVR-induced inflammation, depletion of epidermal Langerhans (Ia+) cells and suppression of alloactivating capacity of murine skin in vivo.: This study evaluates the protective effects of sunscreens with 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate against UV radiation-induced skin changes, contributing to the understanding of immune responses in dermatological biochemistry (Walker et al., 1994).
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
379.4 °F
Lobbanási pont (C)
193 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?