PHR1708
Ascorbic acid Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
D-xylo-Hex-2-ulosonic acid, D-sorbosonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001024
API-család
ascorbic acid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)