PHR1709
Ascorbic Acid Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Methyl-D-Sorbosonate (Ascorbic Acid Imp D), Methyl-D-Sorbosonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001170
API-család
ascorbic acid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1