255564
L-Ascorbic acid
ACS reagent, ≥99%
Szinonimák:
L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
crystals or granules
powder or chunks
optikai aktivitás
[α]25/D +20.5 to +21.5° in H2O
technika/technikák
HPLC: suitable
cell culture | mammalian: suitable
izzítási maradék
<0.1%
szín
white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
oldhatóság
water: soluble 176 g/L at 20 °C
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
alkalmazás(ok)
cell analysis
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
ketone
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Géninformáció
human ... SLC23A2(9962)
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)